Learn More
Fisherbrand™ PowerPro 500
Código de producto. 15838481 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
TFT-LCD de 2,4 pulg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
15838481 TFT-LCD de 2,4 pulg. cada uno
1 options
Código de producto. 15838481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00€
    889.19€ / paquete de 1
    Ahorro 955.81€
    51% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Fisherbrand™ PowerPro 500 es una excelente fuente de alimentación de uso general que se adapta a la gama más amplia de aplicaciones de electroforesis, y puede ejecutar hasta cuatro unidades con un ajuste constante o programable.
  • Perfecto para electroforesis horizontal o vertical
  • Rigurosos mecanismos de seguridad integrados
  • Compatibilidad de tensión doble
  • 5 pares de tomas de corriente
  • Tiene la capacidad de almacenar hasta 30 archivos programados, cada uno con 6 pasos.
  • Perfecto para técnicas que se benefician de cambios sutiles y graduales en los parámetros eléctricos a medida que avanza el programa, como DGGE y PAGE vertical de gran formato utilizando sistemas Cleaver Scientific VS20-DGGE y WAVE.
  • Protocolos predefinidos integrados desde el ciclo de cada uno de los sistemas de electroforesis de Cleaver Scientific
  • Los usuarios pueden crear y guardar protocolos para sus propios sistemas.
  • Una pantalla TFT-LCD de 2,4 pulg. muestra los parámetros actuales del ciclo y permite al usuario navegar entre protocolos predefinidos y guardados.
  • Puede funcionar a tensión constante, corriente constante o potencia constante. La práctica tecla de pausa/reanudación permite detener temporalmente cualquier ciclo para la inspección del gel y continuar desde la misma posición.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Amplia gama de aplicaciones de electroforesis
Temporizador Modo constante: 9999 (min) con modo de alarma programable: 999 (min) con alarma
Pantalla TFT-LCD de 2,4 pulg.
Tensión 100 a 240 V nominal, salida de 5 a 500 V, incrementos de 1 V
Vataje Salida de 300 w, incrementos de 1 w
Amperaje Salida de 1 a 800 mA, incrementos de 1 mA