Learn More
WLD Tec™ Pistola de pandeo Powerjet
Código de producto. 10387442
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
180 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10387442 180 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10387442 Proveedor WLD Tec™ N.º de proveedor 6.005.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.42€
    288.00€ / paquete de 1
    Ahorro 98.42€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Quemador de gas para laboratorio
Longitud (métrico) 150 mm
Para utilizar con (aplicación) Microbiología o campos biotecnológicos
Altura (métrico) 180 mm
Incluye Adaptador de cartuchos de gas
Temperatura máxima 1350°C
Peso (métrico) 300 g
Anchura (métrico) 150 mm