Learn More
Ansell™ PowerFlex™ 80-409 (anteriormente denominado Nitrotough™ N1700 FD Insulator™)
Product Code. 15894982 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Unit Size:
6 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
15894982 8 6 pares
15804992 9 6 pares
15814992 10 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Product Code. 15894982 Supplier Ansell™ Supplier No. 80409080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    105.48€ / 6 pares
    Ahorro 62.52€
    37% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Gran flexibilidad y movilidad para un uso excepcionalmente cómodo
  • Revestimiento de nailon sin costuras, calibre 13.
  • Revestimiento rugoso de nitrilo.
  • Completamente revestido.
  • Puntadas finas y elásticas para una comodidad excelente.
  • El puño de tejido elástico garantiza un ajuste ceñido.
  • Excelente resistencia a la abrasión.
  • Revestido con una capa resistente a las piezas contaminadas que se manipulen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad EN388:2016/4121C, EN511/020
Chlorinated No
Clasificación Categoría II
Procedimiento de limpieza Lavar a 40 °C
Área revestida Totalmente revestido
Estructura Tejido
Material del manguito Nitrilo
Estilo de corte del parámetro
Descripción Guante para todo tipo de trabajos de manipulación en condiciones térmicas difíciles
Coating Material Caucho de nitrilo, poliuretano
Color Azul
Cut Resistance Rating Nivel 1
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Áspero
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Acrílico, Poliéster, Poliamida, Poliuretano, Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de protección mecánica (uso medio)
Tamaño 8
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 2.65 mm
Estilo de dedo Con todos los dedos
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Guantes con puño de color Blanco
Estilo de puño de los guantes Forro de punto automático
Grip Design Áspero
Material de revestimiento Acrílico, Poliéster
Revestimiento Forro de punto
Modelo 80-409
Tipo de empaquetado 6 pares por caja, 12 cajas por paquete
Índice de pinchazos Nivel 1
Cantidad 72 reparaciones
Serie Serie PowerFlex
Clasificación de desgarro 2
Dimensiones (L x An) 255 x 111 mm
Longitud (imperial) 255 mm
Anchura (métrico) 111 mm
Peso (métrico) 59 g