Learn More
Ansell™ Guantes pesados de látex de caucho natural Powerflex™ serie 80-400
Código de producto. p-8005331 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11776673 10 12 pares
11796673 7 12 pares
11706683 8 12 pares
11786673 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11776673 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 80400100
Proporcionan un aislamiento excepcional a bajas temperaturas, así como una gran comodidad y un buen agarre. Combinan un forro de felpa térmica acrílica con un revestimiento de látex de aislamiento natural, lo que garantiza un excelente aislamiento contra
  • Proporcionan comodidad y protección a temperaturas de hasta – 30 °C, para contacto corto o intermitente.
  • Forro de felpa acrílica  a color
  • El revestimiento amarillo brillante proporciona un extra de visibilidad en condiciones de iluminación baja o insuficiente para una mayor seguridad
  • Revestimiento aislante de látex de caucho natural
  • Construcción elástica
  • Acabado con revestimiento de palma
  • Puños elásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Látex de caucho
Certificaciones/conformidad Norma de CATEGORÍA III EN 388: X231, EN 407 : X2XXXX, EN 511 : 020, ANSI
Material del manguito Látex de caucho natural
Coating Material Látex de caucho natural
Color Azul
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Material Látex
Tipo de producto Guantes de peso pesado
Tamaño 10
Temperatura máx. (imperial) de 250 °C
Temperature (Metric) Max 250 °C
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Acrílico
Revestimiento Bucle de rizo
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Resistente a Resistencia a perforaciones, agarre y abrasión
Serie 80-400