Learn More
Ansell Guantes con revestimiento de látex rugoso con alta resistencia ActivArmr™ 80-100
Código de producto. 11746673 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11746673 7 12 pares
11766673 9 12 pares
11726673 10 12 pares
11736673 11 12 pares
11756673 8 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11746673 Proveedor Ansell N.º de proveedor 80100070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.60€
    48.88€ / 12 pares
    Ahorro 23.72€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
La estructura con tejido automático ofrece una superficie interior con una tensión óptima para un ajuste y una flexibilidad excelentes. El revestimiento de látex incluye un acabado rugoso en relieve para un agarre mejorado en condiciones húmedas y secas.
  • Los guantes ofrecen un rendimiento mecánico general para una protección y una durabilidad máximas.
  • El acabado rugoso en relieve del revestimiento de látex mejora el agarre tanto en condiciones secas como en condiciones húmedas.
  • El revestimiento con tejido automático ofrece una superficie interior con una tensión óptima que mejora el ajuste y la flexibilidad.
  • Diseñados para su uso en una amplia gama de aplicaciones de manipulación y transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Material del manguito Látex
Coating Material Látex rugoso
Color Gris, Azul
Cut Resistance Rating ANSI A2
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Específico
Latex Free No
Material Polialgodón
Tipo de producto Guantes con revestimiento por inmersión
Tamaño 7
Para utilizar con (aplicación) Maquinaria y equipo
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 80-100
Yarn Gauge 10