Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch Power Supply
Código de producto. 16812550
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos de alimentación:
VAC 230
Consumo máx.:
120 W
350 W
600 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Tipo de tapón:
Enchufe tipo G (enchufe de Reino Unido), tipo CEE 7/7 (UE)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos de alimentación Consumo máx. Tamaño de la unidad Tipo de tapón
16812550 VAC 230 350 W cada uno -
16630396 VAC 230 120 W cada uno -
17266316 VAC 230 600 W cada uno Enchufe tipo G (enchufe de Reino Unido), tipo CEE 7/7 (UE)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16812550 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PS0351
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze.
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze. PowerEase Touch power supplies offer four sets of output jacks that can be used simultaneously and three modes of operation: constant voltage, constant current, and constant power for flexibility of use and efficiency.
La fuente de alimentación PowerEase Touch de 350 W ofrece cuatro conjuntos de tomas de salida que se pueden utilizar simultáneamente, así como tres modos: tensión constante, corriente constante y potencia constante para una mayor flexibilidad de uso y eficacia. Nota: para una versión de 115 V CA (utilizada normalmente en América del Norte y Japón), consulte el n.º de cat. PS0350.
Características:
  • Pantalla LCD táctil e interfaz de usuario con indicaciones de menú claras para un uso sencillo a mano o con lápiz
  • Diseño avanzado de UI/UX combinado con pantalla táctil LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas para una facilidad de uso y comodidad en la supervisión del progreso de la ejecución
  • Salida máxima de 300 V, 3 A (3000 mA) y 350 W
  • Ideal para aplicaciones de alta corriente como la electroforesis de ADN/ARN de alto rendimiento, SDS-PAGE, PAGE nativo y la inmunotransferencia (Western blotting)
  • Cuatro juegos de tomas de salida permiten el funcionamiento de múltiples unidades de electroforesis
  • Las patas emergentes permiten cambiar el ángulo de visión de la pantalla
  • Las resistentes patas de poliuretano y el diseño de la carcasa apilable permiten apilar fuentes de alimentación
  • Los modos de funcionamiento incluyen tensión constante, corriente constante y potencia constante
  • Fuente de alimentación totalmente programable para programas con tensión, corriente o potencia constantes
  • Flexibilidad para programar un método personalizado (hasta 100 métodos personalizados, 20 pasos por método, 999 minutos por paso) o para seleccionar uno de entre varios métodos de electroforesis en gel y transferencia preprogramados
  • Ajustes del dispositivo ajustables por el usuario, como el volumen del pitido, el brillo de la pantalla y la duración del modo de suspensión
  • Las características de seguridad automáticas incluyen la detección de carga, de temperatura excesiva, de sobretensión, de sobrecorriente, de cambio de carga y de fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento La fuente de alimentación PowerEase de 350 W incluye la fuente de alimentación y una tarjeta de referencia rápida.
Descripción PowerEase Touch 350W
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel
Corriente máxima 3 A
Línea de productos PowerEase
Tipo Power Supply
Requisitos de alimentación VAC 230
Cantidad 1 each
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tensión máx. 230 V CA
Consumo máx. 350 W