Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch Power Supply
Código de producto. 16630396
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos de alimentación:
VAC 230
Consumo máx.:
120 W
350 W
600 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Tipo de tapón:
Enchufe tipo G (enchufe de Reino Unido), tipo CEE 7/7 (UE)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos de alimentación Consumo máx. Tamaño de la unidad Tipo de tapón
16630396 VAC 230 120 W cada uno -
16812550 VAC 230 350 W cada uno -
17266316 VAC 230 600 W cada uno Enchufe tipo G (enchufe de Reino Unido), tipo CEE 7/7 (UE)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16630396 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PS0121
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze.
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze. PowerEase Touch power supplies offer four sets of output jacks that can be used simultaneously and three modes of operation: constant voltage, constant current, and constant power for flexibility of use and efficiency.
La fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W ofrece cuatro conjuntos de tomas de salida que se pueden utilizar simultáneamente, así como tres modos: tensión constante, corriente constante y potencia constante para una mayor flexibilidad de uso y eficacia. Nota: para una versión de 115 V CA (utilizada normalmente en América del Norte y Japón), consulte el n.º de catálogo PS0120.
Características:
  • Pantalla táctil LCD e interfaz de usuario con indicaciones de menú claras para un uso sencillo con la mano o el lápiz óptico
  • Diseño avanzado de interfaz de usuario/experiencia de usuario combinado con pantalla táctil LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas para facilitar el uso y la comodidad en el seguimiento del progreso de la ejecución
  • Salida máxima de 300 V, 500 mA y 120 W
  • Ideal para aplicaciones como electroforesis de ADN/ARN, SDS-PAGE y PAGE nativo
  • Cuatro conjuntos de terminales de salida permiten el funcionamiento de varias unidades de electroforesis
  • Patas desplegables que permiten cambiar el ángulo de visualización de la pantalla
  • Patas de poliuretano resistentes y diseño de carcasa apilable que permiten apilar fuentes de alimentación
  • Entre los modos de funcionamiento se incluyen: tensión constante, corriente constante o potencia constante
  • Fuente de alimentación totalmente programable para programas con tensión, corriente o alimentación constantes
  • Flexibilidad para programar un método personalizado (hasta 100 métodos personalizados, 20 pasos por método, 999 minutos por paso) o seleccionar uno de los diversos métodos de transferencia y electroforesis en gel preprogramados
  • Parámetros de dispositivo ajustables por el usuario, como volumen del pitido, brillo de pantalla y duración del modo de reposo
  • Entre las funciones de seguridad automática se incluyen: sin carga, temperatura excesiva, tensión excesiva, corriente excesiva, cambio de carga y detección de fugas en tierra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento La fuente de alimentación PowerEase de 120 W incluye la fuente de alimentación y una tarjeta de referencia rápida.
Descripción PowerEase Touch 120W
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel
Para utilizar con (equipo) Electroforesis de ADN/ARN, SDS-PAGE y PAGE nativo
Corriente máxima 500 mA
Línea de productos PowerEase
Tipo Power Supply
Requisitos de alimentación VAC 230
Cantidad 1 each
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tensión máx. 230 V CA
Consumo máx. 120 W