Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida de fuente de alimentación PowerEase™ Touch de 350 W y minicelda XCell SureLock™ y módulo XCell II™
La fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W y el paquete de bienvenida de miniceldas XCell SureLock y del módulo blot XCell II contienen: Fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W y paquete de bienvenida de miniceldas XCell SureLock y módulo blot XCell II
Marca: Invitrogen™ PSC350SB
1691.50 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 20.00000kg
Descripción
La fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W y el paquete de bienvenida de miniceldas XCell SureLock y del módulo blot XCell II contienen:
- Fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W.
- Miniceldas XCell SureLock y módulo blot XCell II
Información sobre la fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W.
La fuente de alimentación Invitrogen PowerEase Touch de 350 W es una fuente de alimentación de alto rendimiento con una pantalla táctil LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas. La pantalla táctil y el diseño de la interfaz de usuario hacen que la configuración de protocolos personalizados o la selección de uno entre de los varios métodos preprogramados de electroforesis en gel y transferencia sea muy fácil. Esta fuente de alimentación es ideal para aplicaciones de alta corriente como la electroforesis de ADN/ARN de alto rendimiento, SDS-PAGE, PAGE nativo y la inmunotransferencia (Western blotting). La fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W ofrece cuatro juegos de tomas de salida que se pueden utilizar simultáneamente y tres modos: tensión constante, corriente constante y potencia constante para una mayor flexibilidad de uso y eficiencia.
Información sobre las miniceldas XCell SureLock y el módulo blot XCell II
El juego de módulo Blot XCell SureLock Mini-Cell y XCell II es un sistema de electroforesis y transferencia para minigeles. Incluye miniceldas XCell SureLock para el funcionamiento de minigeles Invitrogen y el módulo blot XCell II para la transferencia de hasta dos minigeles a la vez. Las miniceldas XCell SureLock sostiene firmemente los geles con una sencilla cuña de tensión de gel. Cuando la palanca de la cuña de tensión de gel se lleva hacia adelante hasta la posición de bloqueo, se generará una fuerza horizontal uniforme. De esta manera, se sella firmemente el conjunto del núcleo de tampón/gel en su posición en la cámara de tampón inferior. La acción de bloqueo positivo de la cuña de tensión del gel garantiza un procesamiento del gel sin problemas ni fugas en todo momento.
El módulo blot XCell II permite transferir fácilmente proteínas o ácidos nucleicos de minigeles a membranas. Encaja perfectamente en las miniceldas XCell SureLock y XCell II en lugar del conjunto central de gel / tampón. Requiere menos de 200 ml de tampón de transferencia para transferencias western, southern y northern. Los resistentes electrodos platinizados con titanio y acero inoxidable crean un campo eléctrico uniforme sin abrazaderas ni soportes de gel con bisagras. El tamaño del blot máximo es de 9 cm x 9 cm.
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Mini | |
PowerEase™ | |
LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas | |
Un paquete de bienvenida | |
Sí | |
30,3 inch x 23 inch x 10,2 inch | |
VDC 300 |
Electroforesis de ADN/ARN de alto rendimiento, SDS-PAGE, PAGE nativo e inmunotransferencia (Western blot) | |
3 amperios | |
Hasta 999 minutos por paso | |
Cuatro (cuatro tensiones positivas y cuatro negativas) | |
Temperatura ambiente | |
Un año | |
2,1 kg | |
350 vatios |