Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida de fuente de alimentación PowerEase™ Touch de 350 W y PVDF SureLock™ Tandem Midi
Código de producto. 17185691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 pack
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17185691 1 pack cada uno
1 options
Código de producto. 17185691 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PSC350STMPV
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La fuente de alimentación PowerEase Touch de 350 W y el paquete de bienvenida de PVDF Tandem Midi SureLock contienen: Fuente de alimentación PowerEase Touch de 350 W, depósito de gel medio SureLock Tandem, dos módulos Midi Blot SureLock Tandem, bandeja de transferencia SureLock Tandem y membranas precortadas y filtro SureLock Tandem Midi, 0,45 μm, PVDF
La fuente de alimentación PowerEase Touch de 350 W y el paquete de bienvenida de SureLock Tandem Midi PVDF contienen:
  • Fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W.
  • Depósito de gel medio SureLock Tandem
  • Dos módulos Midi Blot SureLock Tandem
  • Bandeja de transferencia Tandem SureLock
  • Membranas precortadas y filtro SureLock Tandem Midi, 0,45 μm, PVDF
Información sobre la fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W.
La fuente de alimentación Invitrogen PowerEase Touch de 350 W es una fuente de alimentación de alto rendimiento con una pantalla táctil LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas. La pantalla táctil y el diseño de la interfaz de usuario hacen que la configuración de protocolos personalizados o la selección de uno entre de los varios métodos preprogramados de electroforesis en gel y transferencia sea muy fácil. Esta fuente de alimentación es ideal para aplicaciones de alta corriente como la electroforesis de ADN/ARN de alto rendimiento, SDS-PAGE, PAGE nativo y la inmunotransferencia (Western blotting). La fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W ofrece cuatro juegos de tomas de salida que se pueden utilizar simultáneamente y tres modos: tensión constante, corriente constante y potencia constante para una mayor flexibilidad de uso y eficiencia.
Información sobre el paquete de bienvenida SureLock Tandem Midi PVDF
El paquete de bienvenida SureLock Tandem Midi, PVDF, está diseñado específicamente para la electroforesis y transferencia húmeda de geles medios prefabricados Invitrogen utilizando membranas de transferencia de PVDF. El innovador sistema de electroforesis en gel dos en uno y el depósito de transferencia permiten la electroforesis y la transferencia de geles medios de alto rendimiento Invitrogen utilizando el mismo depósito.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel
Tamaño de gel Midi
Línea de productos PowerEase
Cantidad 1 pack
Condiciones de envío Temperatura ambiente