Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida de la fuente de alimentación PowerEase™ Touch de 350 W y cubeta de gel SureLock™ Tandem Midi
Descripción
La fuente de alimentación PowerEase Touch de 350 W y el paquete de bienvenida de depósito de gel medio Tandem SureLock contienen:
- Fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W.
- Depósito de gel medio SureLock Tandem
Información sobre la fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W.
La fuente de alimentación Invitrogen PowerEase Touch de 350 W es una fuente de alimentación de alto rendimiento con una pantalla táctil LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas. La pantalla táctil y el diseño de la interfaz de usuario hacen que la configuración de protocolos personalizados o la selección de uno entre de los varios métodos preprogramados de electroforesis en gel y transferencia sea muy fácil. Esta fuente de alimentación es ideal para aplicaciones de alta corriente como la electroforesis de ADN/ARN de alto rendimiento, SDS-PAGE, PAGE nativo y la inmunotransferencia (Western blot). La fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W ofrece cuatro juegos de tomas de salida que se pueden utilizar simultáneamente y tres modos: tensión constante, corriente constante y potencia constante para una mayor flexibilidad de uso y eficiencia.
Información sobre el depósito de gel medio SureLock Tandem
La cubeta de gel Invitrogen SureLock Tandem Midi proporciona una electroforesis rápida de geles medios mediante un tampón mínimo (∼ 520 ml/gel) en un sistema sin fugas. Con un tiempo de configuración de ∼ 30 segundos, la cubeta procesa de forma eficaz geles medios, al tiempo que le brinda un rendimiento uniforme. El depósito cuenta con dos cámaras independientes, permitiendo la electroforesis de uno o dos geles a la vez, ahorrando tampón y limitando los residuos. El depósito es compatible con todos los geles medios prefabricados y los casetes de gel medio Invitrogen.
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura ambiente (imperial) | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis de ADN/ARN de alto rendimiento, SDS-PAGE, PAGE nativo e inmunotransferencia (Western blot) |
| Tamaño de gel | Midi |
| Corriente máxima | 3 A |
| Línea de productos | PowerEase |
| Temporizador | Hasta 999 minutos por paso |
| Pantalla | LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas |
| Número de tomas | Cuatro (cuatro tensiones positivas y cuatro negativas) |
| Cantidad | Una |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.