Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida de fuente de alimentación PowerEase™ Touch de 350 W y cubeta de minigel
Código de producto. 17164579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Un paquete de bienvenida
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17164579 Un paquete de bienvenida cada uno
1 options
Código de producto. 17164579 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PSC350M
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La fuente de alimentación de 350W PowerEase Touch y el paquete de bienvenida del depósito de minigel contienen: Fuente de alimentación de 350 W PowerEase Touch y depósito de minigel
La fuente de alimentación de 350W PowerEase Touch y el paquete de bienvenida del depósito de minigel contienen:
  • Fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W.
  • Depósito de minigel
Información sobre la fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W.
La fuente de alimentación Invitrogen PowerEase Touch de 350 W es una fuente de alimentación de alto rendimiento con una pantalla táctil LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas. La pantalla táctil y el diseño de la interfaz de usuario hacen que la configuración de protocolos personalizados o la selección de uno entre de los varios métodos preprogramados de electroforesis en gel y transferencia sea muy fácil. Esta fuente de alimentación es ideal para aplicaciones de alta corriente como la electroforesis de ADN/ARN de alto rendimiento, SDS-PAGE, PAGE nativo y la inmunotransferencia (Western blotting). La fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W ofrece cuatro juegos de tomas de salida que se pueden utilizar simultáneamente y tres modos: tensión constante, corriente constante y potencia constante para una mayor flexibilidad de uso y eficiencia.
Sobre el depósito de minigel
El depósito de minigel es compatible con todos los minigeles Invitrogen Novex, NuPAGE y Bolt. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura ambiente (imperial) Temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis de ADN/ARN de alto rendimiento, SDS-PAGE, PAGE nativo e inmunotransferencia (Western blot)
Tamaño de gel Mini
Corriente máxima 3 A
Línea de productos PowerEase
Temporizador Hasta 999 minutos por paso
Pantalla LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas
Número de tomas Cuatro (cuatro tensiones positivas y cuatro negativas)
Cantidad Un paquete de bienvenida
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Apilables Sí
Garantía Un año
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30,3 inch x 23 inch x 10,2 inch
Peso 2,1 kg
Tensión máx. VDC 300
Vataje 350 vatios