Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida de fuente de alimentación PowerEase™ Touch de 350 W y cubeta de minigel con juego de módulo Mini Blot
Código de producto. 17159540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 pack
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17159540 1 pack cada uno
1 options
Código de producto. 17159540 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PSC350MB
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
La fuente de alimentación de 350W PowerEase Touch y conjunto del depósito de minigel con el paquete de bienvenida de módulos miniblot contiene: Fuente de alimentación de 350W PowerEase Touch y conjunto del depósito de minigel y módulos miniblot
El paquete de bienvenida de la fuente de alimentación de 350 W PowerEase Touch* y el conjunto de la cubeta de minigel con el módulo Mini Blot contiene:
• Fuente de alimentación PowerEase Touch de 350 W, 115 VCA (n.º de cat. PS0350)*
• Fuente de alimentación PowerEase Touch de 350 W, 230 VCA (n.º de cat. PS0351)*
• Fuente de alimentación PowerEase Touch de 350 W, 230 VCA (n.º de cat. PS0352)* (Australia)
• Fuente de alimentación PowerEase Touch de 350 W, 230 VCA (n.º de cat. PS0352)* (China)
•Juego de cubeta de minigel y módulo blot (n.º de cat. NW2000)
*depende de la región
Información sobre la fuente de alimentación PowerEase Touch de 350 W
La fuente de alimentación Invitrogen PowerEase Touch de 350 W es una fuente de alimentación de alto rendimiento con una pantalla táctil LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas. La pantalla táctil y el diseño de la interfaz de usuario hacen que la configuración de protocolos personalizados o la selección de uno entre de los varios métodos preprogramados de electroforesis en gel y transferencia sea muy fácil. Esta fuente de alimentación es ideal para aplicaciones de alta corriente como la electroforesis de ADN/ARN de alto rendimiento, SDS-PAGE, PAGE nativo y la inmunotransferencia (Western blot). La fuente de alimentación PowerEase Touch de 350W ofrece cuatro juegos de tomas de salida que se pueden utilizar simultáneamente y tres modos: tensión constante, corriente constante y potencia constante para una mayor flexibilidad de uso y eficiencia.
Información sobre el conjunto del depósito de minigel y módulos blot
El conjunto de depósito de minigel y módulos blot es un sistema de electroforesis y transferencia para minigeles. La cubeta de minigel es un sistema vertical de electroforesis en minigel que tiene un diseño de cubeta único con una carga práctica de gel de lado a lado y una mejor visualización durante el uso. La cubeta puede albergar hasta dos geles por ciclo con cada ciclo de gel en su propia cámara independiente, facilitando así el procesamiento de un solo gel. La cubeta es compatible con todos los minigeles prefabricados Invitrogen y los geles fabricados manualmente SureCast.
El módulo miniblot es un dispositivo de transferencia húmeda que se utiliza exclusivamente con el depósito de minigel. El depósito alberga un módulo blot por cámara o dos módulos blot en total con el diseño paralelo. La conexión universal y la junta moldeada permiten que este módulo sea fácil de usar, al tiempo que el núcleo interno del módulo blot permite el uso de un tampón de transferencia menos basado en etanol por transferencia húmeda. Con las condiciones recomendadas y una tensión constante, las proteínas se pueden transferir a membranas de difluoruro de polivinilideno (PVDF) o de nitrocelulosa en entre 30 y 60 minutos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel
Tamaño de gel Mini
Línea de productos PowerEase
Cantidad 1 pack