Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida de la fuente de alimentación PowerEase™ Touch de 120 W y la minicelda XCell SureLock™ y módulo XCell II™
Código de producto. 17154579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Un paquete de bienvenida
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17154579 Un paquete de bienvenida cada uno
1 options
Código de producto. 17154579 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PSC120SB
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W y el paquete de bienvenida de miniceldas XCell SureLock y del módulo blot XCell II contienen: Fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W y paquete de bienvenida de miniceldas XCell SureLock y módulo blot XCell II
La fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W y el paquete de bienvenida de miniceldas XCell SureLock y del módulo blot XCell II contienen:
  • Fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W.
  • Miniceldas XCell SureLock y módulo blot XCell II
Información sobre la fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W.
La fuente de alimentación Invitrogen PowerEase Touch de 120 W es una fuente de alimentación de rendimiento medio con una pantalla táctil LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas. La pantalla táctil y el diseño de la interfaz de usuario hacen que la configuración de protocolos personalizados o la selección de uno entre de los varios métodos preprogramados de electroforesis en gel y transferencia sea muy fácil. Esta fuente de alimentación es ideal para la electroforesis de ADN/ARN, SDS-PAGE y PAGE nativo. La fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W ofrece cuatro juegos de tomas de salida que se pueden utilizar simultáneamente y tres modos: tensión constante, corriente constante y potencia constante para una mayor flexibilidad de uso y eficiencia.
Información sobre las miniceldas XCell SureLock y el módulo blot XCell II
El juego de módulo Blot XCell SureLock Mini-Cell y XCell II es un sistema de electroforesis y transferencia para minigeles. Incluye miniceldas XCell SureLock para el funcionamiento de minigeles Invitrogen y el módulo blot XCell II para la transferencia de hasta dos minigeles a la vez. Las miniceldas XCell SureLock sostiene firmemente los geles con una sencilla cuña de tensión de gel. Cuando la palanca de la cuña de tensión de gel se lleva hacia adelante hasta la posición de bloqueo, se generará una fuerza horizontal uniforme. De esta manera, se sella firmemente el conjunto del núcleo de tampón/gel en su posición en la cámara de tampón inferior. La acción de bloqueo positivo de la cuña de tensión del gel garantiza un procesamiento del gel sin problemas ni fugas en todo momento.
El módulo blot XCell II permite transferir fácilmente proteínas o ácidos nucleicos de minigeles a membranas. Encaja perfectamente en las miniceldas XCell SureLock y XCell II en lugar del conjunto central de gel/tampón. Requiere menos de 200 ml de tampón de transferencia para transferencias western, southern y northern. Los resistentes electrodos platinizados con titanio y acero inoxidable crean un campo eléctrico uniforme sin abrazaderas ni soportes de gel con bisagras. El tamaño del blot máximo es de 9 cm x 9 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura ambiente (imperial) Temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis de ADN/ARN, SDS-PAGE y PAGE nativo
Tamaño de gel Mini
Corriente máxima 500 mA
Línea de productos PowerEase
Temporizador Hasta 999 minutos por paso
Pantalla LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas
Número de tomas Cuatro (cuatro tensiones positivas y cuatro negativas)
Cantidad Un paquete de bienvenida
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Apilables Sí
Garantía Un año
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30,3 inch x 23 inch x 10,2 inch
Peso 2,1 kg
Tensión máx. VDC 300
Vataje 120 vatios