Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida de fuente de alimentación PowerEase™ Touch de 120 W y minicelda XCell SureLock™
Descripción
La fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W y el paquete de bienvenida de miniceldas XCell SureLock contiene:
- Fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W.
- Minicelda XCell SureLock
Información sobre la fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W.
La fuente de alimentación Invitrogen PowerEase Touch de 120 W es una fuente de alimentación de rendimiento medio con una pantalla táctil LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas. La pantalla táctil y el diseño de la interfaz de usuario hacen que la configuración de protocolos personalizados o la selección de uno entre de los varios métodos preprogramados de electroforesis en gel y transferencia sea muy fácil. Esta fuente de alimentación es ideal para la electroforesis de ADN/ARN, SDS-PAGE y PAGE nativo. La fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W ofrece cuatro juegos de tomas de salida que se pueden utilizar simultáneamente y tres modos: tensión constante, corriente constante y potencia constante para una mayor flexibilidad de uso y eficiencia.
Información sobre las miniceldas XCell SureLock
La minicelda Invitrogen XCell SureLock es un sistema vertical de electroforesis en gel de mini proteínas compatible con todos los minigeles Invitrogen prefabricados y geles creados a mano Surecast. La minicelda es simple, resistente y fácil de usar. En lugar de usar pinzas, el sistema incorpora el uso de una cuña de tensión de gel para hacer la configuración rápida y cómoda.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | PowerEase |
| Cantidad | 1 pack |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |