Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida de fuente de alimentación PowerEase™ Touch de 120 W y cubeta de minigel
Código de producto. 17161875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Un paquete de bienvenida
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17161875 Un paquete de bienvenida cada uno
1 options
Código de producto. 17161875 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PSC120M
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La fuente de alimentación de 120 W PowerEase Touch y el paquete de bienvenida del depósito de minigel contienen: Fuente de alimentación de 120 W PowerEase Touch y depósito de minigel.
La fuente de alimentación de 120 W PowerEase Touch y el paquete de bienvenida del depósito de minigel contienen:
  • Fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W.
  • Depósito de minigel
Información sobre la fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W.
La fuente de alimentación Invitrogen PowerEase Touch de 120 W es una fuente de alimentación de rendimiento medio con una pantalla táctil LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas. La pantalla táctil y el diseño de la interfaz de usuario hacen que la configuración de protocolos personalizados o la selección de uno entre de los varios métodos preprogramados de electroforesis en gel y transferencia sea muy fácil. Esta fuente de alimentación es ideal para la electroforesis de ADN/ARN, SDS-PAGE y PAGE nativo. La fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W ofrece cuatro juegos de tomas de salida que se pueden utilizar simultáneamente y tres modos: tensión constante, corriente constante y potencia constante para una mayor flexibilidad de uso y eficiencia.
Sobre el depósito de minigel
El depósito de minigel es compatible con todos los minigeles Invitrogen Novex, NuPAGE y Bolt. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura ambiente (imperial) Temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis de ADN/ARN, SDS-PAGE y PAGE nativo
Tamaño de gel Mini
Corriente máxima 500 mA
Línea de productos PowerEase
Temporizador Hasta 999 minutos por paso
Pantalla LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas
Número de tomas Cuatro (cuatro tensiones positivas y cuatro negativas)
Cantidad Un paquete de bienvenida
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Apilables Sí
Garantía Un año
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30,3 inch x 23 inch x 10,2 inch
Peso 2,1 kg
Tensión máx. VDC 300
Vataje 120 vatios