Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida de fuente de alimentación PowerEase™ Touch de 120 W y cubeta de minigel con juego de módulo Mini Blot
Código de producto. 17144579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Un paquete de bienvenida
Tamaño de la unidad:
cada uno
17144579 Un paquete de bienvenida cada uno
1 options
Código de producto. 17144579 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PSC120MB
La fuente de alimentación de 120 W PowerEase Touch y conjunto del depósito de minigel con el paquete de bienvenida de módulos miniblot contiene: Fuente de alimentación de 120 W PowerEase Touch y conjunto del depósito de minigel y módulos miniblot
La fuente de alimentación de 120 W PowerEase Touch y conjunto del depósito de minigel con el paquete de bienvenida de módulos miniblot contiene:
  • Fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W.
  • Cubeta de minigel y juego de módulo Blot
Información sobre la fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W.
La fuente de alimentación Invitrogen PowerEase Touch de 120 W es una fuente de alimentación de rendimiento medio con una pantalla táctil LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas. La pantalla táctil y el diseño de la interfaz de usuario hacen que la configuración de protocolos personalizados o la selección de uno entre de los varios métodos preprogramados de electroforesis en gel y transferencia sea muy fácil. Esta fuente de alimentación es ideal para la electroforesis de ADN/ARN, SDS-PAGE y PAGE nativo. La fuente de alimentación PowerEase Touch de 120 W ofrece cuatro juegos de tomas de salida que se pueden utilizar simultáneamente y tres modos: tensión constante, corriente constante y potencia constante para una mayor flexibilidad de uso y eficiencia.
Información sobre el conjunto del depósito de minigel y módulos blot
La cubeta de minigel y el juego de módulo Blot es un sistema de electroforesis y transferencia para minigeles. La cubeta de minigel es un sistema vertical de electroforesis en minigel que tiene un diseño de cubeta único de carga cómoda de gel lado a lado y una mejor visualización durante el uso. La cubeta puede albergar hasta dos geles por ciclo con cada ciclo de gel en su propia cámara independiente, facilitando el procesamiento de un solo gel. La cubeta es compatible con todos los minigeles prefabricados Invitrogen y los geles fabricados manualmente SureCast.
El módulo Mini Blot es un dispositivo de transferencia húmeda que se utiliza exclusivamente con la cubeta de minigel. El depósito alberga un módulo blot por cámara o dos módulos blot en total con el diseño paralelo. La conexión universal y la junta moldeada permiten que este módulo sea fácil de usar, al tiempo que el núcleo interno del módulo blot permite el uso de un tampón de transferencia menos basado en etanol por transferencia húmeda. Con las condiciones recomendadas y una tensión constante, las proteínas se pueden transferir a membranas de difluoruro de polivinilideno (PVDF) o de nitrocelulosa en entre 30 y 60 minutos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura ambiente (imperial) Temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis de ADN/ARN, SDS-PAGE y PAGE nativo
Tamaño de gel Mini
Corriente máxima 500 mA
Línea de productos PowerEase
Temporizador Hasta 999 minutos por paso
Pantalla LCD retroiluminada de 4,3 pulgadas
Número de tomas Cuatro (cuatro tensiones positivas y cuatro negativas)
Cantidad Un paquete de bienvenida
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Apilables
Garantía Un año
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30,3 inch x 23 inch x 10,2 inch
Peso 2,1 kg
Tensión máx. VDC 300
Vataje 120 vatios