Learn More
Fuente de alimentación PowerEase™ de 300 W (230 V CA)
Código de producto. 15326880
Change view
Click to view available options
Vataje:
300 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vataje unitSize
15326880 300 W cada uno
1 options
Código de producto. 15326880 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PS0301
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fuente de alimentación PowerEase™ de 300 W (230 V CA)
La fuente de alimentación PowerEase™ de 300 W es una fuente de alimentación totalmente programable diseñada para la electroforesis en gel de alto rendimiento. La interfaz sencilla e intuitiva permite que el suministro eléctrico de los ciclos de gel resulte un proceso simple y sencillo.
Nota:
para una versión de 115 V CA (utilizada normalmente en América del Norte y Japón), consulte el n.º de cat. PS0300.
Además, la fuente de alimentación PowerEase,™ de 300 W incluye:
  • Ajustes constantes de tensión, corriente o potencia
  • Temporizador integrado para electroforesis en gel autónoma
  • Hasta 10 programas personalizados con 10 pasos cada uno
  • Cuatro juegos de tomas de salida que son compatibles con la mayoría de los dispositivos de electroforesis
Fácil de usar
Con la fuente de alimentación PowerEase™ de 300 W, simplemente ajuste una tensión, corriente o potencia constantes para que empiece a funcionar. Esta fuente de alimentación acepta fácilmente el procesamiento y la transferencia de 8 minigeles, como los geles Bolt™ Bis-Tris Plus, o 16 geles medios mediante la celda media XCell4 SureLock™.
Capacidades de programación
La fuente de alimentación PowerEase™ de 300 W acepta hasta 10 programas definidos por el usuario para sus ciclos de electroforesis más comunes. Cada programa puede incluir hasta 10 pasos, para un control preciso en condiciones de electroforesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Dispositivo de transferencia semiseca Novex™, celda mini XCell SureLock™, celda media XCell4 SureLock™, multigel XCell6™, módulo blot XCell II
Tensión 230 V
Contenido y almacenamiento La fuente de alimentación PowerEase™ de 300 W incluye la fuente de alimentación y una tarjeta de referencia rápida.
Línea de productos PowerEase
Vataje 300 W