Learn More
Honeywell™ Guantes POWERCOAT™ 950-30 Neofit
Descripción
- El neopreno ofrece una gran flexibilidad
- El forro de tejido de algodón interlock refuerza el rendimiento mecánico del guante y absorbe el sudor de las manos para una mayor comodidad
- El acabado rugoso proporciona un mejor agarre en entornos húmedos
- El neopreno aporta resistencia química y mecánica
- Soporta ácidos, bases y disolventes, así como adhesivos industriales
- Su doble revestimiento garantiza un buen nivel de protección química y una resistencia mecánica superior
- El puño ayuda a proteger gran parte del antebrazo
- Guante de neopreno con sujeción y doble revestimiento de inmersión
- Forrado con un tejido de 100 % de algodón interlock
- Acabado rugoso
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos y EN 374-2003 sobre riesgos químicos |
| Color | Negro, Azul |
| Material | Neopreno |
| Tamaño | 9 |
| Grosor (métrico) | 1,1 mm |
| Longitud (métrico) | 30 cm |