Learn More
Honeywell™ Guantes POWERCOAT™ 948-31 Nitraf
Descripción
- La fórmula de nitrilo seleccionada para este guante hace que sea más flexible y que ofrezca una movilidad incomparable
- El interior de borra de algodón proporciona al usuario una mayor comodidad
- El acabado rugoso de la superficie mejora el agarre para permitir manejar objetos en entornos grasientos o húmedos
- El nitrilo garantiza buenas propiedades químicas y excelentes características mecánicas (resistencia a la abrasión)
- Son especialmente adecuados para la manipulación de aceites, grasas e hidrocarburos
- Resistentes al ozono y al calor
- El puño ayuda a proteger gran parte del antebrazo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría: III sobre riesgos irreversibles; de conformidad con la norma básica EN 420:2003: EN 388-2016 sobre riesgos mecánicos; EN 374-2003 sobre riesgos químicos |
| Color | Verde azulado |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 7 |
| Grosor (métrico) | 0,4 cm |
| Longitud (métrico) | 34 cm |