Learn More
Hach™ Fuente de alimentación para lámparas UV portátiles
Código de producto. 10440853
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Fuente de alimentación de 220 V 50 Hz
Código de producto. Tipo de producto
10440853 Fuente de alimentación de 220 V 50 Hz
1 options
Código de producto. 10440853 Proveedor Hach™ N.º de proveedor 2670702
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Diseñadas para su uso sin mantenimiento con Pen-Ray lámparas ultravioleta portátiles (nº de referencia 26708 y 26710). Estas lámparas UV de onda corta pueden usarse en laboratorio con esta fuente de alimentación de 220 Vac / 50 Hz.
Esta fuente de alimentación proporciona el voltaje y corriente adecuados para arrancar y operar lámparas compatibles. Existen recomendaciones de acoplamiento para proporcionar la máxima energía y la vida útil óptima de las Pen-Ray lámparas.
  • El fusible de protección interna del circuito evita el apagado del circuito en caso de fallo interno
  • La fuente de alimentación lleva las marcas CE, ETL y ETLc
  • Incluye conector compatible con UL/CE (cuando se usa con el conector acoplado suministrado con la lámpara)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Fuente de alimentación de 220 V 50 Hz
Para utilizar con (equipo) Lámparas UV portátiles Pen-Ray (nº de referencia 26708, 26710)