Learn More
UVP Fuente de alimentación Pen-Ray PS9 RMS 2400 V CA corriente de lámpara 48 mA 220-240 V 50/60 Hz para su uso con la lámpara UVP Pen-Ray
Código de producto. 11828681
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
UVP con lámpara Pen-Ray
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11828681 UVP con lámpara Pen-Ray cada uno
1 options
Código de producto. 11828681 Proveedor UVP N.º de proveedor 99003302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    856.26€
    597.49€ / paquete de 1
    Ahorro 258.77€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027