Learn More
Cleaver Scientific Adaptadores de fuente de alimentación
Código de producto. 16329085 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
2/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. N.° por paquete Tamaño de la unidad
16329085 2/paq. paquete de 2
1 options
Código de producto. 16329085
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Para conectar depósitos de electroforesis Cleaver Scientific a fuentes de alimentación de entrada de 2 mm
  • Utilice estos adaptadores para fuentes de alimentación con entradas de 2 mm
  • Los sistemas Cleaver Scientific suelen tener conectores de 4 mm
  • Conexiones chapadas en oro
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Conectar depósitos de electroforesis Cleaver Scientific a fuentes de alimentación de entrada de 2 mm
Tipo Conexiones chapadas en oro
Modelo CSL-4-2
N.° por paquete 2/paq.
Tamaño Entrada: 4 mm, salida: 2 mm