Learn More
UVP Fuente de alimentación
Product Code. 12833828
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
UVP Pen Ray PS3, RMS Lámpara de 2100 V CA
Unit Size:
cada uno
Product Code. Para utilizar con (equipo) Unit Size
12833828 UVP Pen Ray PS3, RMS Lámpara de 2100 V CA cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12833828 Supplier UVP Supplier No. 99005702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.62€
    351.32€ / paquete de 1
    Ahorro 150.30€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Tipo de producto Fuente de alimentación
Para utilizar con (equipo) UVP Pen Ray PS3, RMS Lámpara de 2100 V CA