Descripción
- Fuente de alimentación TZ 1858 de 100 a 220 V.
- Tensión de salida de 9 V y 550 mA
- Para agitadores TM 128 y TM 135
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Agitador TM 128, TM 135 |
| Tensión | 100/220 V |
| Amperaje | 550 mA |
| Tipo de producto | Fuente de alimentación |