Learn More
Bellingham Stanley™ Fuente de alimentación de 230 V 50 Hz para RFM300 Bellingham y Stanley
Descripción
- Marca: Bellingham Stanley
- Producto: Fuente de alimentación
- Voltaje: 230 V
- Corriente: 50 Hz
- Para su uso con: refractómetros de la serie RFM300