Learn More
Robin™ Mezcladores de potencia
Código de producto. 11979607
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
12 t/min
De 2 a 25 t/min
De 2 a 40 t/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
11979607 De 2 a 25 t/min cada uno
11939667 12 t/min cada uno
11969607 De 2 a 40 t/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11979607 Proveedor Robin™ N.º de proveedor PM033
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 2 a 25 t/min
Admite 10 L
Tipo de producto Mezclador de potencia
Fondo (métrico) 50 cm
Altura (métrico) 60 cm
Longitud (métrico) 56 cm
Peso (métrico) 18,5 kg