Learn More
Robin™ Mezcladores de potencia
Código de producto. 11939667
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
12 t/min
De 2 a 25 t/min
De 2 a 40 t/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
11939667 12 t/min cada uno
11979607 De 2 a 25 t/min cada uno
11969607 De 2 a 40 t/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11939667 Proveedor Robin™ N.º de proveedor PM031
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Especificaciones
Intervalo de velocidad 12 t/min
Admite 2 L
Tipo de producto Mezclador de potencia
Fondo (métrico) 34 cm
Altura (métrico) 48 cm
Longitud (métrico) 38 cm
Peso (métrico) 6 kg