Learn More
Labconco Power Cord UK
Código de producto. 17774929 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1.83 m
Código de producto. Longitud (métrico)
17774929 1.83 m
1 options
Código de producto. 17774929 Proveedor Labconco N.º de proveedor 1332600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.18€
    43.60€ / paquete de 1
    Ahorro 2.58€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Power cord accessory
  • Power Cord UK
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Enclosure
Longitud (imperial) 6 ft.
Longitud (métrico) 1.83 m
Material Plastic
Tipo de tapón UK
Tipo de producto Power Cord