Learn More
Cole-Parmer™ Cable de alimentación
Código de producto. 13254493 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
13254493 Enchufe europeo cada uno
1 options
Código de producto. 13254493 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5000170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.50€
    86.82€ / paquete de 1
    Ahorro 5.68€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Tipo de producto Cable de alimentación
Amperaje 10 A
Incluye Enchufe europeo
Longitud del cable (métrico) 1,8 m
N.° por paquete 1 unidad