Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida Power Blotter XL, PVDF
Descripción
- El sistema Invitrogen Power Blotter XL (estación Power Blotter + casete Power Blotter XL) está diseñado específicamente para la transferencia semiseca rápida de proteínas de geles de poliacrilamida a membranas de nitrocelulosa o PVDF en un periodo de entre 5 y 12 minutos.
- El sistema Power Blotter incluye una fuente de alimentación integrada optimizada para permitir una transferencia de proteínas uniforme y de alta eficiencia.
- El paquete de bienvenida Power Blotter XL, PVDF, incluye: Estación Power Blotter, Casete Power Blotter XL Pilas de transferencia Power Blotter Select, PVDF, tamaño normal Membranas y filtros precortados Power Blotter, PVDF, tamaño normal Tampón de transferencia Power Blotter 1-Step
- Eficaz: alta eficiencia de transferencia con una amplia gama de tamaños de proteína en comparación con los métodos convencionales de transferencia semiseca o húmeda (cubeta)
- Rápido: transferencia en 5 a 12 minutos cuando se utiliza con las pilas de transferencia Power Blotter Select o con el tampón de transferencia Power Blotter 1-Step
- Fuente de alimentación integrada: integración perfecta entre la unidad de control y el casete; sin necesidad de fuente de alimentación externa
- Programación de «tacto fácil»: prácticos métodos de transferencia preprogramados o para crear, guardar y ejecutar métodos de transferencia personalizados
- Flexible: transferencia simultánea de 1 a 4 geles de tamaño mini o de 1 o 2 geles de tamaño mediano utilizando el Casete Power Blotter XL
- Versátil: compatible con las pilas de transferencia Power Blotter Select y el tampón de transferencia Pierce 1-Step para programas de transferencia rápida o el tampón de transferencia Towbin para métodos de transferencia semiseca convencionales
- El sistema Power Blotter logra una transferencia muy eficiente en siete minutos cuando se utiliza con pilas de transferencia Power Blotter Select o diez minutos con el tampón de transferencia Power Blotter 1-Step. El instrumento también es eficaz con los protocolos de transferencia semiseca estándar de entre 30 y 60 minutos basados en tampones tradicionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Geles de acrilamida |
| Cantidad | 1 kit |
| Material | Membrana de PVDF |
| Contenido y almacenamiento | • Estación Power Blotter • Casete Power Blotter XL • Pilas de transferencia Power Blotter Select, PVDF, tamaño normal • Membranas y filtros precortados Power Blotter, PVDF, tamaño normal • Tampón de transferencia Power Blotter 1-Step |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Modo de transferencia | Semiseca |
| Línea de productos | Power Blotter |