Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida Power Blotter
Descripción
Includes
Estación Power Blotter; casete Power Blotter; pilas de transferencia Power Blotter Select, nitrocelulosa, tamaño normal; filtros y membranas precortadas Power Blotter, nitrocelulosa, tamaño normal; tampón de transferencia Power Blotter 1-Step
El sistema Invitrogen™ Power Blotter está diseñado específicamente para la transferencia semiseca y rápida de proteínas de geles de poliacrilamida a membranas de nitrocelulosa o PVDF en un periodo de entre 5 y 12 minutos. El sistema Power Blotter incluye una fuente de alimentación integrada optimizada para permitir una transferencia de proteínas uniforme y de alta eficiencia.
El sistema Power Blotter logra una transferencia muy eficiente en 7 minutos cuando se utiliza con pilas de transferencia Power Blotter Select o en 10 minutos con el tampón de transferencia Power Blotter 1-Step. El instrumento también es eficaz con los protocolos de transferencia semiseca estándar de entre 30 y 60 minutos basados en tampones tradicionales.
Características:
- Eficiente: alta eficiencia de transferencia con una amplia gama de tamaños de proteína en comparación con los métodos convencionales de transferencia semiseca o húmeda (cubeta)
- Rápido: transferencia en un periodo de entre 5 y 12 minutos cuando se utiliza con las pilas de transferencia Power Blotter Select o con el tampón de transferencia Power Blotter 1-Step
- Fuente de alimentación integrada: integración perfecta entre la unidad de control y el casete; sin necesidad de fuente de alimentación externa
- Programación de «tacto fácil»: prácticos métodos de transferencia preprogramados o para crear, guardar y ejecutar métodos de transferencia personalizados
- Flexible: permite la transferencia simultánea
- Versátil: compatible con las pilas de transferencia Power Blotter Select, el tampón de transferencia Pierce 1-Step para programas de transferencia rápida o el tampón de transferencia Towbin para métodos de transferencia semiseca convencionales
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Geles Novex Bolt, geles de proteína NuPage |
| Cantidad | 1 kit |
| Material | Nitrocelulosa |
| Contenido y almacenamiento | • Estación Power Blotter • Casete Power Blotter • Pilas de transferencia Power Blotter Select, nitrocelulosa, tamaño normal • Filtros y membranas precortadas Power Blotter, nitrocelulosa, tamaño normal • Tampón de transferencia Power Blotter 1-Step |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Modo de transferencia | Semiseca |
| Línea de productos | Power Blotter |