Learn More
Invitrogen™ Paquete de bienvenida Power Blotter XL
Código de producto. 15853984
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
15853984 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 15853984 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PB0113
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Estación Power Blotter; casete Power Blotter XL; pilas de transferencia Power Blotter Select, nitrocelulosa, tamaño normal; filtros y membranas precortadas Power Blotter, nitrocelulosa, tamaño normal; tampón de transferencia Power Blotter 1-Step
Consiga una transferencia semiseca de proteínas rápida y eficiente con el sistema Invitrogen™ Power Blotter.
El sistema Invitrogen™ Power Blotter está diseñado específicamente para la transferencia semiseca y rápida de proteínas de geles de poliacrilamida a membranas de nitrocelulosa o PVDF en un periodo de entre 5 y 12 minutos. El sistema Power Blotter incluye una fuente de alimentación integrada optimizada para permitir una transferencia de proteínas uniforme y de alta eficiencia.
El sistema Power Blotter logra una transferencia muy eficiente en 7 minutos cuando se utiliza con pilas de transferencia Power Blotter Select o en 10 minutos con el tampón de transferencia Power Blotter 1-Step. El instrumento también es eficaz con los protocolos de transferencia semiseca estándar de entre 30 y 60 minutos basados en tampones tradicionales.
Características:
  • Eficiente: alta eficiencia de transferencia con una amplia gama de tamaños de proteína en comparación con los métodos convencionales de transferencia semiseca o húmeda (cubeta)
  • Rápido: transferencia en un periodo de entre 5 y 12 minutos cuando se utiliza con las pilas de transferencia Power Blotter Select o con el tampón de transferencia Power Blotter 1-Step
  • Fuente de alimentación integrada: integración perfecta entre la unidad de control y el casete; sin necesidad de fuente de alimentación externa
  • Programación de «tacto fácil»: prácticos métodos de transferencia preprogramados o para crear, guardar y ejecutar métodos de transferencia personalizados
  • Flexible: permite la transferencia simultánea
  • Versátil: compatible con las pilas de transferencia Power Blotter Select, el tampón de transferencia Pierce 1-Step para programas de transferencia rápida o el tampón de transferencia Towbin para métodos de transferencia semiseca convencionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Geles Novex Bolt, geles de proteína NuPage
Cantidad 1 kit
Material Nitrocelulosa
Contenido y almacenamiento • Estación Power Blotter
• Casete Power Blotter XL
• Pilas de transferencia Power Blotter Select, nitrocelulosa, tamaño normal
• Filtros y membranas precortadas Power Blotter, nitrocelulosa, tamaño normal
• Tampón de transferencia Power Blotter 1-Step
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Modo de transferencia Semiseca
Línea de productos Power Blotter