Learn More
Invitrogen™ Power Blotter XL System
Código de producto. 15816162
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 sistema
Tamaño de la unidad:
cada uno
15816162 1 sistema cada uno
1 options
Código de producto. 15816162
Marca: Invitrogen™ PB0013
Includes
Casete Invitrogen Power Blotter XL, estación Invitrogen Power Blotter
Consiga una transferencia semiseca de proteínas rápida y eficiente con el sistema Invitrogen™ Power Blotter.
El sistema Invitrogen™ Power Blotter está diseñado específicamente para la transferencia semiseca rápida de proteínas de geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas de nitrocelulosa o PVDF en un periodo de entre 5 y 12 minutos. El sistema Power Blotter incluye una fuente de alimentación integrada optimizada para permitir una transferencia de proteínas uniforme y de alta eficiencia.
El casete Power Blotter permite la transferencia simultánea de geles. La estación Power Blotter tiene una interfaz de pantalla táctil LCD en color fácil de usar con métodos de transferencia preprogramados para diferentes números y tamaños de geles y rango de pesos moleculares de proteínas. La función de programación de «tacto fácil» permite crear, guardar y ejecutar rápidamente ajustes de transferencia personalizados.
El sistema Power Blotter logra una transferencia muy eficiente en 7 minutos cuando se utiliza con pilas de transferencia Power Blotter Select o en 10 minutos con el tampón de transferencia Power Blotter 1-Step. El instrumento también es eficaz con los protocolos de transferencia semiseca estándar en un periodo de entre 30 y 60 minutos con el tampón Towbin tradicional.
Características:
  • Eficaz: alta eficiencia de transferencia con una amplia gama de tamaños de proteína en comparación con los métodos convencionales de transferencia semiseca o húmeda (cubeta)
  • Rápido: transferencia en un periodo de entre 5 y 12 minutos cuando se utiliza con las pilas de transferencia Power Blotter Select o con el tampón de transferencia Power Blotter 1-Step
  • Fuente de alimentación integrada: integración perfecta entre la unidad de control y el casete; sin necesidad de fuente de alimentación externa
  • Programación de «tacto fácil»: prácticos métodos de transferencia preprogramados o para crear, guardar y ejecutar métodos de transferencia personalizados
  • Flexible: transferencia simultánea
  • Versátil: compatible con las pilas de transferencia Power Blotter Select, el tampón de transferencia Pierce 1-Step para programas de transferencia rápida o el tampón de transferencia Towbin para métodos de transferencia semiseca convencionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Estación Power Blotter
• Casete Power Blotter XL
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Mode of Transfer Semiseca
Línea de productos Power Blotter
Capacidad de procesamiento 2 geles tamaño midi o 4 geles tamaño mini
Tipo Sistema blotter
Cantidad 1 sistema
Condiciones de envío Temperatura ambiente