Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Station
Descripción
Includes
Software con instrucciones paso a paso para crear, ejecutar y guardar programas personalizados
La estación Invitrogen™ Power Blotter es una fuente de alimentación con una interfaz de usuario de pantalla táctil para la transferencia semiseca de proteínas del gel a la membrana cuando se utiliza con el casete Power Blotter o el casete Power Blotter XL. La estación Power Blotter ofrece métodos de transferencia de proteínas electroforéticas preprogramados para diferentes tipos, número y tamaño de geles y rangos de peso molecular de proteínas.
- Programación de «tacto fácil»
- Intuitiva interfaz de pantalla táctil LCD en color
- Métodos preprogramados para una rápida transferencia semiseca de proteínas
- Flexible: transferencia eficaz de proteínas en un periodo de entre 5 y 12 minutos con 1 sistema.
- Sistema de alimentación integrado: la integración perfecta entre la unidad de control y los casetes permite una tinción y transferencia de proteínas de alta eficiencia y uniforme.
- Práctico: transferencia simultánea de hasta 2 minigeles o 1 gel de tamaño medio con el casete Power Blotter, o transfiera 4 minigeles o 2 geles de tamaño medio con el casete Power Blotter XL
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
| Para utilizar con (equipo) | PB0002 o PB0003 (casetes) |
| Compatibilidad de membranas | Nitrocelulosa, PVDF |
| Modo de transferencia | Semiseca |
| Línea de productos | Power Blotter |
| Tipo | Estación Blotter |
| Cantidad | 1 unidad |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |