Learn More
Invitrogen™ Power Blotter 1-Step™ Transfer Buffer (5X)
Código de producto. 15816172 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15816172 1 L cada uno
15806172 250 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15816172 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PB7300
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tampón de transferencia optimizado para realizar una transferencia semiseca rápida de proteínas a membranas de nitrocelulosa o PVDF que utilizan el sistema Invitrogen Power Blotter
El tampón de transferencia 1-Step™ del sistema de inmunotransferencia Invitrogen Power Blotter está diseñado para la transferencia rápida semiseca de proteínas de geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a nitrocelulosa o membranas de PVDF con el sistema de inmunotransferencia Invitrogen Power Blotter. La transferencia es compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, quimioluminiscencia o fluorescencia.  Logra una transferencia eficaz de proteínas de gel a membrana en un plazo de entre 5 y 12 minutos con una eficacia similar a las técnicas de Western blot convencionales.
Al aumentar la corriente, se logra una excelente eficacia de transferencia en bastante menos tiempo si se compara con los métodos convencionales. El amperaje se mantiene a una velocidad constante en función del área de superficie de las pilas de transferencia (de ∼ 22 a 23 mA/cm2) y la tensión se limita a 25 V. Compatible con otros dispositivos de transferencia semiseca de proteínas cuando se combina con una fuente de alimentación de alta corriente adecuada.  
  • Rápido: la formulación de fuerza iónica alta permite la transferencia de proteínas en un plazo de entre 5 y 12 minutos si se utiliza con sistemas compatibles de inmunotransferencia rápida en semiseco.
  • Optimizado: diseñado para un rendimiento perfecto y fiable con el sistema de inmunotransferencia Power Blotter.
  • Compatible: eficaz con otros dispositivos de transferencia en semiseco equipados con una fuente de alimentación de alta corriente adecuada.
  • Económico: permite prescindir de los consumibles especiales y costosos que necesitan otros dispositivos de transferencia rápida en semiseco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Compatibilidad de membranas Nitrocelulosa, PVDF
Modo de transferencia Semiseca
Línea de productos 1-Step
Tipo Tampón de transferencia
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente