Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras Atrapapolvo de 19 mm de Diámetro
Código de producto. 15839191 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15839191 600 mm cada uno
15122808 1000 mm cada uno
15819191 1500 mm cada uno
15829191 2000 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15839191 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 1030B600
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Ampliamente utilizado en las industrias farmacéutica, química y alimentaria de todo el mundo. El Tomamuestras Atrapapolvo Sampling Systems™ de 19 mm de diámetro es adecuado para el muestreo de polvos y gránulos de flujo libre.
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Una amplia gama de tamaños de muestras
  • Una amplia gama de longitudes de muestras
  • Facilidad de uso:
  • Hay disponible una gama de extremidades para que se pueda utilizar un solo tomamuestras para muestrear con precisión una gama de diferentes volúmenes
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de polvo
Material Acero inoxidable (316)
Material del mango Acero inoxidable (316)
Diámetro (métrico) 19 mm
Longitud (métrico) 600 mm