Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras PowderThief de 12,5 mm de Diámetro
Código de producto. 15869181 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15869181 600 mm cada uno
15829181 1000 mm cada uno
15839181 1500 mm cada uno
15849181 2000 mm cada uno
15859181 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15869181 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 1030A600
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Ampliamente utilizado en las industrias farmacéutica, química y alimentaria de todo el mundo. El PowderThief Sampler de 12,5 mm de diámetro Sampling Systems™ es adecuado para el muestreo de polvos y gránulos de flujo libre.
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Una amplia gama de tamaños de muestras
  • Una amplia gama de longitudes de muestras
  • Facilidad de uso:
  • Hay disponible una gama de extremidades para que se pueda utilizar un solo tomamuestras para muestrear con precisión una gama de diferentes volúmenes
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de polvo
Material Acero inoxidable (316)
Material del mango Acero inoxidable (316)
Diámetro (métrico) 12,5 mm
Longitud (métrico) 600 mm