Learn More
Thermo Scientific™ Bolsa de alimentación de polvo PowderTainer II con abrazadera irradiada, estándar
Código de producto. 30040287 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30040287 1 kg cada uno
30040278 5 kg cada uno
30040282 25 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040287 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH30737.11
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
El Thermo Scientific™ Powdertainer™ II BioProcess Container (BPC ) es un sistema de manipulación de polvo 2D compuesto por CX3-9 Película que incluye 2 puertos (1 línea de lavado, 1 puerto de polvo). El Powdertainer BPC Está diseñado específicamente para aplicaciones de contención y descarga de polvo, y mantiene un sistema cerrado para una máxima recuperación de polvo mientras minimiza el riesgo de contaminación cruzada.
  • Puerto de tres abrazaderas de 7,62 cm (3 in) diseñado para una conexión segura y una integración sencilla con los recipientes de formulación existentes.
  • Powdertainer BPC Cuenta con un mango de suspensión para brindar apoyo durante la descarga, así como una abrazadera de cuello para retener el polvo antes de la descarga.
  • Utilice este sistema para eliminar los pasos de limpieza posteriores al uso necesarios con los contenedores reutilizables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Detalle del puerto 3 in Puerto de triple abrazadera
Tipo de producto Contenedor de bioprocesos para polvo
Capacidad (imperial) 2.2 lb.
Capacidad (métrico) 1 kg