Learn More
Thermo Scientific™ BPC PowderTainer™ II de 1 a 25 kg de un solo uso para aplicaciones en polvo, 5 kg
Produktkod. 31932209 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacidad (métrico):
5 kg
Förpackningsstorlek:
cada uno
Produktkod. Capacidad (métrico) Förpackningsstorlek
31932209 5 kg cada uno
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31932209 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30864.02
 Artículo restringido
En stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Sistema de manipulación de polvo 2D compuesto por película CX3-9 que incluye 1 puerto (1 puerto de polvo)
  • Diseñado para aplicaciones de contención y descarga de polvo, mantiene un sistema cerrado para la máxima recuperación de polvo al tiempo que reduce al mínimo el riesgo de contaminación cruzada.
  • Puerto de tres abrazaderas de 7,62 cm (3 pulg) diseñado para una conexión segura y una integración sencilla con los recipientes de formulación existentes.
  • El BPC PowderTainer incluye un asa suspensora para el soporte durante la descarga, así como una abrazadera para cuello que permite retener el polvo antes de la descarga.
  • Utilice este sistema para eliminar los pasos de limpieza posteriores al uso necesarios con recipientes reutilizables.
  • Almacenamiento y entrega de tampones y medios de cultivo en polvo.
  • Almacenamiento y dispensación de productos químicos pesados previamente y otros polvos de proceso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Incluye 1 puerto (1 puerto de polvo)
Descripción de la película CX3-9
Embalaje exterior Los paquetes se colocan en cajas de cartón resistentes con identificación de productos y lotes.
Detalle del puerto Puerto de polvo: 3 in
Línea de productos PowderTainer™ II
Embalaje interior de protección Envasado y sellado en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7
Método de esterilización Sin irradiación
Línea de tuberías 1 Línea de lavado: N/D
Línea de tuberías 2 Puerto de polvo: Tres abrazaderas de 7,6 cm con junta integrada
Tipo de producto BPC de un solo uso para polvo
Capacidad (métrico) 5 kg
Longitud (métrico) 56,1 cm
Anchura (métrico) 36,3 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.