Learn More
Buerkle™ Tomamuestras PowderProof™
Código de producto. 11897373 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
120 cm
Para utilizar con (aplicación):
Gránulos de 2 a 4 mm de diámetro.
Polvos de hasta 2 mm de diámetro.
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
11897373 90 cm Gránulos de 2 a 4 mm de diámetro. cada uno
10041114 30 cm Polvos de hasta 2 mm de diámetro. cada uno
10706095 120 cm Gránulos de 2 a 4 mm de diámetro. cada uno
11877373 30 cm Gránulos de 2 a 4 mm de diámetro. cada uno
10693585 60 cm Polvos de hasta 2 mm de diámetro. cada uno
11887373 60 cm Gránulos de 2 a 4 mm de diámetro. cada uno
10346964 90 cm Polvos de hasta 2 mm de diámetro. cada uno
11807383 120 cm Polvos de hasta 2 mm de diámetro. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11897373 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53020901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2890.00€
    2746.92€ / paquete de 1
    Ahorro 143.08€
    4% Descuento
En stock
El tomamuestras PowderProof™ es la solución profesional prácticamente probada para el muestreo móvil de polvos y gránulos.
  • Muestreo móvil de polvos y gránulos
  • Se pueden acoplar diferentes lances y sinfines al robusto unidad de accionamiento e intercambia sin problemas
  • Para el muestreo de polvos y gránulos de bidones, barriles, bolsas o sacos
  • PowderProof® con lanza para uso horizontal, como muestreo de sacos, con lanza para uso vertical, para muestreo de contenedores abiertos como barriles, tambores o bolsas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador PowderProof
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Incluye Motor de 12 V, dos baterías recargables, cargador rápido, pinza para sujetar la bolsa y cepillo de limpieza
Para utilizar con (aplicación) Gránulos de 2 a 4 mm de diámetro.
Longitud (imperial) 47.52 in.
Longitud del eje (imperial) 35.43 in.
Longitud (métrico) 90 cm
Longitud del eje (métrico) 900 mm