Learn More
Sampling Systems™ Polvo Trier
Código de producto. 15829231 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Capacidad (métrico):
110 mL
190 mL
300 mL
Incluye:
3 Ranuras
4 Ranuras
5 Ranuras
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
15829231 1500 mm 300 mL 5 Ranuras cada uno
15462184 600 mm 110 mL 3 Ranuras cada uno
15819231 1000 mm 190 mL 4 Ranuras cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15829231 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 1216A1500
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Fabricado en acero inoxidable robusto, lo que lo hace adecuado para el muestreo de cereales, granos, polvos de flujo libre, gránulos e incluso polvos ligeramente cohesivos. Sampling Systems™ El analizador de polvo es ideal para tomar muestras transversales de gran volumen de contenedores, sacos o silos.
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Acabado brillante
  • Adecuado para tomar una muestra de gran volumen de una compactada polvo
  • Puede tomar una muestra transversal (compuesta)
Especificaciones
Material Acero inoxidable (316L)
Incluye 5 Ranuras
Capacidad (métrico) 300 mL
Diámetro (métrico) 25 mm (sin desplazamiento)
Longitud (métrico) 1500 mm