Learn More
Usbeck™ Espátula para polvo
Código de producto. 10760503
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10760503 210 mm cada uno
10691442 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10760503 Proveedor Usbeck™ N.º de proveedor 3284
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Transfiera sustancias con facilidad. La espátula para polvo Usbeck™ es ideal para la transferencia de sustancias.
  • Acero inoxidable
  • Ancho de la hoja 9 mm
Especificaciones
Tipo de producto Espátula para polvo
Anchura (métrico) de la hoja 9mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 210 mm