Learn More
Usbeck™ Espátula para polvo
Código de producto. 10691442
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10691442 150 mm cada uno
10760503 210 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10691442 Proveedor Usbeck™ N.º de proveedor 3282
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Transfiera sustancias con facilidad. La espátula para polvo Usbeck™ es ideal para la transferencia de sustancias.
  • Acero inoxidable
  • Ancho de la hoja 9 mm
Especificaciones
Tipo de producto Espátula para polvo
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 150 mm