Learn More
Hanna Instruments™ Reactivos para cloro libre (100 pruebas)
Descripción
- Reactivos para la determinación colorimétrica de cloro libre
- Hay suficientes reactivos para 100 pruebas y son para usar con los fotómetros portátiles ’y de sobremesa compatibles de Hanna.
- Reactivos de alta calidad que se han medido previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorímetricas rápidas y exactas
- Siga el método DPD en el que la reacción entre el cloro y el reactivo provoca un tinte rosado en la muestra.
- Diseñado para su uso con muestras que tienen un intervalo esperado de 0,00 a 5,00 mg/l de cloro libre
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100/paq. |