Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Embudo para polvo con tubo cónico
Código de producto. 15575594
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
169 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15575594 169 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15575594 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F146810000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno con tallo cónico estándar
  • Embudos de plástico de polipropileno con tubos cónicos estándar
  • Esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 10,3 cm
Capacidad (métrico) 169 mL
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro del área superior (imperial) 4,06 in
Altura (imperial) 4,125 in
Tamaño de rosca (métrico) 24/40
Tipo de producto Embudo de llenado (polvos)