Descripción
- Tubos de vidrio de borosilicato 3.3
- Borde superior pulido al fuego y esmerilado.
- Con tubo ancho y corto
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 50 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 18 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Embudo |