Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz para polvo con junta cónica esmerilada
Código de producto. 10204531
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10204531 250 mL cada uno
10090301 100 mL cada uno
11816074 2000 mL cada uno
11806104 1000 mL cada uno
11826204 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10204531 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03043049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    82.77€ / paquete de 1
    Ahorro 34.23€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Tipo Matraz para polvo
Para utilizar con (equipo) Evaporadores rotatorios
Volumen (métrico) 250 mL
Diámetro (métrico) 81 mm