Learn More
Heidolph™ Matraz para polvo
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los matraces para polvo se suministran con un tamaño de junta NS 29/32 estándar, pero también están disponibles con juntas esmeriladas NS 24/29.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Matraz para polvo |
| Para utilizar con (equipo) | Rotavapores |
| Centro de número de junta cónica estándar | 29/32 |
| Volumen (métrico) | 2000 mL |