Descripción
- Accesorio
- Disponibles en diversos tamaños
- Fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 35 x 818 x 85 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporciona protección |
| Para utilizar con (equipo) | Modelo Q90 |
| Revestimiento de superficie | Revestimiento de polvo |
| Peso (métrico) | 1,5 kg |
| Material | Acero |
| Tipo de producto | Panel de zócalo |