Learn More
Asecos™ Panel de zócalo de acero laminado con revestimiento en polvo
Código de producto. 11959886 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
35 x 524 x 85 mm
35 x 818 x 85 mm
35 x 1118 x 85 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
11959886 35 x 524 x 85 mm cada uno
15295612 35 x 1118 x 85 mm cada uno
15413643 35 x 818 x 85 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11959886 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 30112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.31€
    23.00€ / paquete de 1
    Ahorro 8.31€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Equipamiento interior para su uso con armarios de almacenamiento de seguridad.
  • Accesorio
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) 35 x 524 x 85 mm
Para utilizar con (aplicación) Proporciona protección
Para utilizar con (equipo) Modelos FX90 y Q90
Revestimiento de superficie Revestimiento de polvo
Material Acero
Tipo de producto Panel de zócalo